316-500
Cardiac Fibroblast Growth Medium
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Media
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Qualité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Culturing HCFs from human heart ventricles involves critical steps for studying cardiac-related conditions.
Culturing HCFs from human heart ventricles involves critical steps for studying cardiac-related conditions.
Culturing HCFs from human heart ventricles involves critical steps for studying cardiac-related conditions.
Culturing HCFs from human heart ventricles involves critical steps for studying cardiac-related conditions.