SCC109
Lignée cellulaire de cardiomyocyte humain AC16
Human
Synonyme(s) :
AC16 Ventricular Cardiomyocyte Cell Line
About This Item
Produits recommandés
product name
Lignée cellulaire de cardiomyocyte humain AC16, AC16 Human Cardiomyocytes can be serially passaged and can differentiate when cultured in mitogen-free medium. The cells may be used to study developmental regulation of cardiomyocytes.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Les cellules AC16 sont des cellules prolifératives, et leur différenciation peut être régulée en modifiant les conditions de culture et en inactivant l'expression de l'antigène T du virus SV40 . Ces cellules peuvent être utilisées pour étudier l'expression génique cardiaque et la fonction cardiaque lors du développement normal et dans les états pathologiques aux niveaux cellulaire, organitaire et moléculaire.
Description de la lignée cellulaire
Application
Système cardiaque
Maladies cardiaques
Toxicité
Qualité
• Les cellules sont testées négatives pour le HPV-16, le HPV-18, les virus de l'hépatite A, B et C et les virus VIH-1 et 2 par PCR.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
• Chaque lot de cellules est génotypé par une analyse STR (courtes répétitions en tandem) afin de vérifier l'identité unique de la lignée cellulaire.
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.