21279
Calyculin A from Discodermia calyx
≥90% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)C(=O)NCC[C@H](C)c1nc(\C=C\C[C@@H]2O[C@]3(C[C@@H](O)[C@@H]2C)OC([C@H](C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)\C=C(C)\C(C)=C\C=C\C(C)=C/C#N)OC)[C@H](OP(O)(O)=O)C3(C)C)co1)N(C)C
InChI
1S/C50H81N4O15P/c1-29(20-22-51)16-14-17-30(2)32(4)24-33(5)42(57)35(7)38(55)25-41(65-13)45-46(69-70(61,62)63)49(8,9)50(68-45)26-39(56)34(6)40(67-50)19-15-18-36-27-66-48(53-36)31(3)21-23-52-47(60)44(59)43(58)37(28-64-12)54(10)11/h14-18,20,24,27,31,33-35,37-46,55-59H,19,21,23,25-26,28H2,1-13H3,(H,52,60)(H2,61,62,63)/b16-14+,18-15+,29-20-,30-17+,32-24+/t31-,33+,34-,35-,37-,38-,39+,40-,41-,42+,43-,44-,45+,46-,50+/m0/s1
Clé InChI
FKAWLXNLHHIHLA-YCBIHMBMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges