18577
Neryl monophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl phosphate lithium salt, Neryl dihydrogen phosphate lithium salt, Neryl phosphate lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable