13368
1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphate sodium salt
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
DXP sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 37.0±3.0°, c = 0.1 in 0.1 M HCl
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C)(O)O
InChI
1S/C5H11O7P/c1-3(6)5(8)4(7)2-12-13(9,10)11/h4-5,7-8H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/t4-,5-/m1/s1
Clé InChI
AJPADPZSRRUGHI-RFZPGFLSSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable