1801
α-Naphthyl Butyrate Solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
2.4 g/L
Application(s)
hematology
histology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3