Key Documents
14571C
SAFC
Milieu sans sérum EX-CELL® 293 pour cellules HEK 293
Serum-free, Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Milieu HEK 293
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Composants
NaHCO3: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
EX-CELL 293 est un milieu sans protéines animales et sans sérum mis au point pour la croissance à long terme des cellules rénales embryonnaires humaines 293 (HEK 293) et des cellules apparentées. Les cellules cultivées en suspension peuvent être mises en sous-culture directement dans EX-CELL 293 à partir de milieux enrichis en sérum, en nécessitant peu ou pas d'adaptation. Les cultures en suspension peuvent être maintenues pendant environ 10 jours sans devoir ajouter de milieu frais et peuvent subir plus de 20 passages sans perte de viabilité.
EX-CELL 293 est un milieu sans protéines animales et sans sérum mis au point pour la croissance à long terme de cellules rénales embryonnaires humaines 293 (HEK 293) et de cellules apparentées. Les cellules cultivées en suspension peuvent être mises en sous-culture directement dans EX-CELL 293 à partir de milieux enrichis en sérum, en nécessitant peu ou pas d′adaptation. Les cultures en suspension peuvent être maintenues pendant environ 10 jours sans devoir ajouter de milieu frais et peuvent subir plus de 20 passages sans perte de viabilité.
Informations légales
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Jan Bláha et al.
Protein expression and purification, 109, 7-13 (2015-01-28)
Lectin-like transcript 1 (LLT1, gene clec2d) was identified to be a ligand for the single human NKR-P1 receptor present on NK and NK-T lymphocytes. Naturally, LLT1 is expressed on the surface of NK cells, stimulating IFN-γ production, and is up-regulated
Jan Bláha et al.
Protein expression and purification, 140, 36-43 (2017-08-02)
Human natural killer receptor protein 1 (NKR-P1, CD161, gene klrb1) is a C-type lectin-like receptor of natural killer (NK) cells responsible for recognition of its cognate protein ligand lectin-like transcript 1 (LLT1). NKR-P1 is the single human orthologue of the
J B Kaufman et al.
Cytotechnology, 33(1-3), 3-11 (2008-11-13)
The extracellular domain of human parathyroid Ca(2+) receptor was needed in order to study itsstructure and clinical application. The Ca(2+)receptor is a unique member of the G protein-coupledreceptor super-family, expressed in parathyroid andkidney cells where it has been shown to
Pratik Jaluria et al.
Biotechnology and bioengineering, 99(6), 1443-1452 (2007-11-21)
Animal-derived serum is an essential media supplement for mammalian cells in cell culture. For a number of reasons including cost, regulatory concerns, lot inconsistency, potential contamination with adventitious agents, and down-stream processing it is desirable to eliminate the use of
G Schoofs et al.
Cytotechnology, 28(1-3), 81-89 (2008-11-13)
We have developed an efficient, reproducible, and scaleable cell culture process for a recombinant adenoviral vector expressing therapeutic transgenes for clinical trials. HEK 293 cells - which support the propagation of E1 deficient adenovirus - were first adapted to serum
Articles
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.