10609
9-Anthracenecarbonyl cyanide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
α-Oxo-anthracene-9-acetonitrile, 9-Anthroyl nitrile
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98.5% (GC)
Forme
solid
Pf
142-143 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
Fluorescence
λex 361 nm; λem 451 nm (after derivatization with ethanol)
λex 361 nm; λem 460 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C#N)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H9NO/c17-10-15(18)16-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-9H
Clé InChI
FMKFDGUBVPIERQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable