10050
Amygdaline
BioXtra, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
D-Mandelonitrile 6-O-β-D-glucosido-β-D-glucoside, D-Mandelonitrile-β-gentiobioside, Amygdaloside, Laétrile
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −39±2°, c = 2% in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
Perte
≤7.5% loss on drying, 110 °C
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear to very faintly turbid, colorless (hot)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤30 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves