Key Documents
A6005
Sigma-Aldrich
Amygdaline
≥99% (HPLC), from apricot kernels
Synonyme(s) :
D-Mandelonitrile 6-O-β-D-glucosido-β-D-glucoside, D-Mandelonitrile-β-gentiobioside, Amygdaloside, Laétrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H27NO11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.43
Numéro Beilstein :
66856
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
apricot kernels
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<11% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Pf
223-226  °C
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
Application
L′amygdaline, un glycoside contenant du cyanure, peut servir de substrat pour identifier, différencier et caractériser les enzymes comme les maltases, émulsines et β-glucosidases.
Actions biochimiques/physiologiques
Glycoside cyanogène présent dans les noyaux d′amandes amères et d′abricots. Il n′existe pas de preuves scientifiques indiquant que l′amygdaline elle-même est un agent anti-cancéreux efficace. Des études récentes utilisant le β−glucoside lié à un anticorps monoclonal ciblant une protéine associée au cancer pour libérer du cyanure au niveau des cellules tumorales ont mentionné une cytotoxicité mesurable.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de disaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Raquel Sánchez-Pérez et al.
Plant physiology, 158(4), 1916-1932 (2012-02-23)
Amygdalin is a cyanogenic diglucoside and constitutes the bitter component in bitter almond (Prunus dulcis). Amygdalin concentration increases in the course of fruit formation. The monoglucoside prunasin is the precursor of amygdalin. Prunasin may be degraded to hydrogen cyanide, glucose
Li Liu et al.
Journal of ethnopharmacology, 139(2), 381-387 (2011-11-30)
Persicae Semen (Taoren) and Carthami Flos (Honghua) used in pair which is named as Taoren-Honghua (TH) herb pair has been used in traditional Chinese medicine (TCM) for promoting blood circulation to dissipate blood stasis for many years in China. This
Amygdalin (Laetrile) and veterinary medicine.
D W Macy
Journal of the American Veterinary Medical Association, 171(3), 284-286 (1977-08-01)
Juan J Perez
Future medicinal chemistry, 5(7), 799-808 (2013-05-09)
Psoriasis is one of the most prevalent immune-mediated illness worldwide. The disease can still only be managed rather than cured, so treatments are aimed at clearing skin lesions and preventing their recurrence. Several treatments are available depending on the extent
Anne Vinther Morant et al.
Plant physiology, 147(3), 1072-1091 (2008-05-10)
Lotus japonicus accumulates the hydroxynitrile glucosides lotaustralin, linamarin, and rhodiocyanosides A and D. Upon tissue disruption, the hydroxynitrile glucosides are bioactivated by hydrolysis by specific beta-glucosidases. A mixture of two hydroxynitrile glucoside-cleaving beta-glucosidases was isolated from L. japonicus leaves and