B2507
Barium hydroxide octahydrate
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
Pf
78 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable