Key Documents
676810
Sigma-Aldrich
Acétate d'éthyle
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
506104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Impuretés
H2SO4, passes test
≤0.0009 meq/g Titr. acid
≤0.2% water
Résidus d'évap.
≤0.003%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Christer Jansson et al.
Journal of chromatography. A, 1023(1), 93-104 (2004-02-06)
A new multi-residue method for determination of pesticide residues in a wide variety of fruit and vegetables, using the National Food Administration (NFA) ethyl acetate extraction and determination by means of LC-MS/MS, is presented. The method includes pesticides normally detected
Anatase thin films on glass from the chemical vapor deposition of titanium (IV) chloride and ethyl acetate.
O'Neill SA, et al.
Chemistry of Materials, 15(1), 46-50 (2003)
Perspectives for the biotechnological production of ethyl acetate by yeasts.
Loser C, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 98(12), 5397-5415 (2014)
Manganese oxide OMS-2 as an effective catalyst for total oxidation of ethyl acetate.
Gandhe AR, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 72(1), 129-135 (2007)
Dynamics and control of an ethyl acetate reactive distillation column.
Vora N and Daoutidis P.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(3), 833-849 (2001)