Principaux documents
24201
Sigma-Aldrich
Acétone
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Beilstein:
635680
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
eCl@ss :
39021201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.02
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
acidity or alkalinity, complies
reducing matter, complies
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0002% benzene (GC)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% 2-propanol (GC)
≤0.05% methanol (GC)
≤0.3% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
0.790-0.792 g/mL at 20 °C
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Location of the shear plane in the electric double layer in an organic medium.
Siffert B, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 163(2), 327-333 (1992)
Aldol condensation of acetone over layered double hydroxides of the meixnerite type.
Tichit D, et al.
Applied Clay Science, 13(5), 401-415 (1998)
A simplified spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
F SNYDER et al.
Biochimica et biophysica acta, 34, 244-245 (1959-07-01)
Base catalysis for the synthesis of α,β-unsaturated ketones from the vapor-phase aldol condensation of acetone.
Di Cosimo JI, et al.
Applied Catalysis A: General, 137(1), 149-166 (1996)
An investigation on photocatalytic activities of mixed TiO2-rare earth oxides for the oxidation of acetone in air.
Lin J and Jimmy CY.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 116(1), 63-67 (1998)