Accéder au contenu
1.00014
Acétone
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Diméthyl cétone, Diméthylcétone, Propanone, 2-Propanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
eCl@ss:
39021201
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
ACS reagent (for analysis)
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
grade
ACS reagent (for analysis)
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Les solvants de qualité EMSURE® conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans les applications de laboratoire réglementées et particulièrement exigeantes. Les produits EMSURE proposent les spécifications les plus complètes et les meilleures au monde. Nous déclarons notre gamme EMSURE conforme aux spécifications ACS, au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur.) et aux normes ISO.
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acétone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup