238937
Sulfate de calcium
without indicator, 8 mesh
Synonyme(s) :
Gypse
About This Item
Produits recommandés
Forme
chips
Taille des particules
8 mesh
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable