165304
D-(–)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid
≥97% (HPLC), solid, NMDA receptor antagonist, Calbiochem®
Synonyme(s) :
D-(–)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-AP5, NMDA Antagonist II, APV, D-APV, 2-APV, D-2-amino-5-phosphonovalerate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
D-(–)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, Active enantiomer of DL-2-amino-5-phosphonopentanoic acid (AP5) that is a commonly used as a competitive NMDA receptor antagonist.
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
dilute aqueous base: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[P](=O)([O-])([O-])CCC[C@@H]([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/p-2/t4-/m1/s1
Clé InChI
VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-L
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
NMDA receptor antagonist
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Schulte, M.K., et al. 1994. Brain Res. 649, 203.
Davis, S., et al. 1992. J. Neurosci. 12, 21.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable