22152
Celite® 512 medium
filter aid, calcined
Synonyme(s) :
Diatomaceous earth, calcined
Forme
powder
Qualité
calcined
Composition
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.6%
Fe2O3, 1.1%
Na2O + K2O, 1.1%
SiO2, 91.5%
Taille médiane des particules
16.4 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH
<7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Attention
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable