Key Documents
1.02693
Supelco
Celite® 545 Diatomaceous Earth
particle size 0.02-0.1 mm
Synonyme(s) :
Celite® 545
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101527
Numéro de classement CE :
272-489-0
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Celite® 545, particle size 0.02-0.1 mm
Niveau de qualité
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
>450 °C
Densité
2.36 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Loss on ignition (600 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 60 %
Informations légales
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable