215074
Potassium cyanate
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
powder, crystals or chunks
Densité
2.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[O-]C#N
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clé InChI
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- urea
- hydantion
- glycosylamine 1,2-(cyclic carbamates) {glycofurano(or pyrano)[1,2-d]oxazolidin-2-ones}
- arylcarbamates
- (S)-(-)-1-carbamoyl-2-methoxymethylpyrrolidine
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable