Principaux documents
156175
Sigma-Aldrich
Hexane, mélange d'isomères
≥98.5%, ACS spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
Synonyme(s) :
Isohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
Qualité:
ACS spectrophotometric grade
Essai:
≥98.5%
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Application(s):
food and beverages
pb:
68-70 °C (lit.)
Nom du produit
Hexane, mélange d'isomères, ACS spectrophotometric grade, ≥98.5%
Qualité
ACS spectrophotometric grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Description
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Essai
≥98.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
437 °F
Limite d'explosivité
7.5 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
≤0.02% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pb
68-70 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The product is a mixture of hexane isomers and methylcyclopentane. Hexane (mixture of isomers) can be isolated from petroleum by distillation or by cracking. They form major constituents of petroleum ether. It is widely employed for the dissolution and isolation of fats and oils. Separation of the isomeric forms of hexane on the basis of degree of branching using Fe2(BDP)3 (BDP2- = 1,4-benzenedipyrazolate) has been reported.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F
Point d'éclair (°C)
-23 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)