13825
Sulfur
powder, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
8.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
450 °F
Résistivité
2E23 μΩ-cm, 20°C
Cendres
≤3%
pH
6 (20 °C, 10 g/L)
Point d'ébullition
444.7 °C (lit.)
Pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Chaîne SMILES
[S]
InChI
1S/S
Clé InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sulfur is naturally present in cysteine and methionine amino acids, which can be detected by inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS). It is also an important element required for plant growth, since it is useful in lowering the pH of the soil.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
207 °C - closed cup