344621
Sulfur
flakes, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
8.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
flakes
Température d'inflammation spontanée
450 °F
450 °F
Résistivité
2E23 μΩ-cm, 20°C
pb
444.7 °C (lit.)
Pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Densité
2.07 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[S]
InChI
1S/S
Clé InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.