108006
Alcool benzylique
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Benzèneméthanol
About This Item
3.75 mmHg ( 77 °C)
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 33 g/L at 20 °C
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758