Principaux documents
Y0001952
L-α-Lysophosphatidylcholine from Glycine max (soybean)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Acyl-sn-glycéro-3-phosphocholine, L-α-lysolécithine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lysophosphatidylcholine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Lysophosphatidylcholine from soya bean EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
La lysophosphatidylcholine est un constituant majeur des lipoprotéines oxydées de faible densité et a été associée à diverses réactions inflammatoires, notamment l′athérosclérose. Elle est utilisée pour démyéliniser les neurones de la moelle épinière et pour étudier les processus à la base de la remyélinisation. Elle active les voies de la protéine kinase C, la MAP kinase p38, la MAP kinase p42 et la jun kinase (JNK) et stimule la transcription de c-jun. La lysophosphatidylcholine s′accumule lors de l′ischémie cardiaque et peut induire des arythmies en découplant les communications au niveau des jonctions lacunaires ; elle peut également augmenter les lésions ischémiques en augmentant le chargement en Na+ des myocytes cardiaques. Elle active également les canaux K+ TREK1, TREK2 et TRAAK.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable