L2131
1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%, powder
Synonyme(s) :
L-α-Lysophosphatidylcholine, stearoyl, Lysolecithin, stearoyl
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Couleur
white
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H55NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3,(H,30,31)
Clé InChI
ARQYPVZFUYHQFR-UHFFFAOYSA-N
Application
<li><strong>Plant-derived phenolics inhibit the accrual of structurally characterised protein and lipid oxidative modifications: </strong> Demonstrates the role of 1-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine in preventing oxidative modifications in cellular membranes, pertinent to drug delivery systems and cell signaling studies (Soler-Cantero et al., 2012).</li>
</ul>
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable