Y0001254
Levetiracetam impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2RS)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levetiracetam
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1(CCCC1=O)C(CC)C(=O)O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-6(8(11)12)9-5-3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
IODGAONBTQRGGG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable