Y0000902
Racecadotril for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Racecadotril, (RS)-Benzyl N-[3-(acetylthio)-2-benzylpropanoyl]glycinate, (±)-Acetorphan, Acetorphan, Cadotril, Redotil, Tiorfan, Zedott
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
racecadotril
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
Clé InChI
ODUOJXZPIYUATO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable