Y0000897
Racecadotril impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Thioacetic acid, Thiacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
racecadotril
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
88-91.5 °C (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(S)=O
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup