Y0000680
2-Aminopyridine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Aminopyridine, 2-AP, 2-Pyridinamine, 2-Pyridylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pyrilamine, mepyramine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Point d'ébullition
204-210 °C (lit.)
Pf
54-58 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
Clé InChI
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup