Y0000679
Mepyramine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(4-Methoxybenzylamino)pyridine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pyrilamine, mepyramine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(Cc2ccc(cc2)OC)c1ncccc1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-16-12-7-5-11(6-8-12)10-15-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
SMJGJENXFSWIMQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement