Y0000350
Oxeladin hydrogen citrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Oxeladin citrate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxeladin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCOCCOC(=O)C(CC)(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C20H33NO3.C6H8O7/c1-5-20(6-2,18-12-10-9-11-13-18)19(22)24-17-16-23-15-14-21(7-3)8-4;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h9-13H,5-8,14-17H2,1-4H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KVKJFNUGVOFNGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3