Principaux documents
W419255
Sigma-Aldrich
2-Pentanoylfuran
≥99%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro FEMA:
4192
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
13.163
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥99%
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
licorice; cheesy; earthy; sweet
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable