Principaux documents
W481911
Sigma-Aldrich
meso-Erythritol
≥99%, FG
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro FEMA:
4819
Beilstein:
1719753
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Numéro E:
E 968
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
odorless
Qualité:
FG
Halal
Kosher
Allergène alimentaire:
no known allergens
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥99%
pb
329-331 °C (lit.)
Pf
118-120 °C (lit.)
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Clé InChI
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Allelic variation of the Tas1r3 gene affects behavioral taste responses to this sugar alcohol, suggesting that it is a T1R3 receptor ligand.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable