Principaux documents
SYNPLE-H007
Sigma-Aldrich
Reagent-cartridge 3-Methylmorpholine
Synple
Synonyme(s) :
Synple 2
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Paramètres
up to 0.5 mmol scale
Chaîne SMILES 
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
Clé InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Description générale
Reagent-cartridge 3-Methylmorpholine is a reagent cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that enables the synthesis of a 3-methylmorpholine heterocycle from an aldehyde through the use of a SnAP reagent. The cartridge contains all necessary reagents for transforming the chosen aldehyde into a 3-methylmorpholine heterocycle.
Scale: up to 0.5 mmol
Heterocycle: 3-Methylmorpholine
Compatible substrates: aldehyde
Cartridge contents:
  • Immobilized SnAP reagent
  • Cu catalyst (Cu(OTF)2 and 2,6-lutidinium triflate)
  • SCX (for purification)
  • Silica (for purification)
Related Cartridges:
  • SYNPLE-H001Reagent-cartridge Morpholine
  • SYNPLE-H002Reagent-cartridge Oxazepane
  • SYNPLE-H004Reagent-cartridge 2-Methylmorpholine
  • SYNPLE-H005Reagent-cartridge Piperazine
  • SYNPLE-H006Reagent-cartridge Diazepane
  • SYNPLE-H010Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(2-Pyr)
  • SYNPLE-H011Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(4-Pip)
  • SYNPLE-H090Reagent-cartridge 9-OMe-Benzoxazepane
  • SYNPLE-H091Reagent-cartridge 7-Br-9-OMe-Benzoxazepane
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
  • Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system - simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
Autres remarques
An integrated console for capsule-based, automated organic synthesis
For more information on heterocycle formation using SnAP reagents, visit here: SnAP Technology Spotlight
Informations légales
Product of Synple Chem AG
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.