Key Documents
SYNPLE-BT014
Sigma-Aldrich
Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-O-4-P-NH
Synple
Synonyme(s) :
Synple 2
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161503
Niveau de qualité
Paramètres
up to 0.1 mmol scale
Description générale
Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-O-4-P-NH is a reagent cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that enables the biotin tagging of aldehydes and ketones through a reductive amination. The cartridge contains all necessary reagents for linking the chosen aldehyde or ketone substrate to biotin.
Scale: up to 0.1 mmol
Linker: PEG4
Terminal functional group: secondary amine
Compatible substrates: aldehyde, ketone
Cartridge contents:
  • Reducing agent (supported cyanoborohydride)
  • Base (supported triethylamine)
  • SCX (for purification)
  • Biotin linker
Related Cartridges:
  • SYNPLE-BT002Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-NH2
  • SYNPLE-BT003Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-NH2
  • SYNPLE-BT004Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-NH2
  • SYNPLE-BT012Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-O-4-P-NH
  • SYNPLE-BT013Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-O-4-P-NH
  • SYNPLE-BT022Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT023Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT024Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT032Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-COOTfp
  • SYNPLE-BT033Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-COOTfp
  • SYNPLE-BT034Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-COOTfp
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
  • Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system - simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
Informations légales
Product of Synple Chem AG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Contenu apparenté
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.