Principaux documents
STS0015
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-3
greener alternative
Non-ionic surfactant
Synonyme(s) :
2-Ethyl hexanol EO-PO nonionic surfactant
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.28
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
480 ppm (25°C)
Viscosité
25.143 cSt(40 °C)
Température de transition
pour point -21 °C
cloud point 52 °C (10 wt% actives aq solution)
Solubilité
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: freely soluble
Densité
0.9651 g/mL at 40 °C
HLB
7.9
Autre catégorie plus écologique
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Informations légales
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available