466417
Poly(ethylene glycol) (12) tridecyl ether
n= 12, Tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
Synonyme(s) :
Polyoxyethylene (12) tridecyl ether
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
>150 °C (lit.)
Indice d'hydroxyle
75‑85 mg KOH/g
Solubilité
water, isopropanol and xylene: 1 wt. % at 25 °C
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable