SMB01383
PhIP
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Conditions d'expédition
2-8°C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=NC2=NC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2N1C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable