A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16BrN5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.32
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-069-5
Beilstein/REAXYS Number:
4081397
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Application
Le bromure de tétrazolium bleu de thiazolyle a été utilisé comme indicateur colorimétrique de l′activité métabolique dans les tests de viabilité cellulaire (test MTT). Il a également été utilisé pour mesurer la prolifération cellulaire.
Le bleu de thiazol (thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT) peut être utilisé pour mesurer la prolifération cellulaire. Le MTT produit une solution jaunâtre qui est convertie en formazan bleu foncé, insoluble dans l′eau, par les déshydrogénases mitochondriales des cellules vivantes. Les cristaux bleus sont solubilisés à l′aide d′isopropanol acidifié et l′intensité est mesurée par colorimétrie à 570 nm.
Le bleu de thiazol (thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT) peut être utilisé pour mesurer la prolifération cellulaire. Le MTT produit une solution jaunâtre qui est convertie en formazan bleu foncé, insoluble dans l′eau, par les déshydrogénases mitochondriales des cellules vivantes. Les cristaux bleus sont solubilisés à l′aide d′isopropanol acidifié et l′intensité est mesurée par colorimétrie à 570 nm. Le MTT est utilisé comme réactif histochimique/cytochimique et pour la détection du NAD. Le MTT ne permet pas de détecter les systèmes enzymatiques liés à l′ADP dans les tissus, en raison de la fixation du cation par le piège à cyanure utilisé. Le MTT est rapidement réduit en formazan, qui forme un chélate avec le nickel, le cuivre et le cobalt ; le chélate à base de cobalt a été utilisé dans des systèmes oxydatifs.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bleu de thiazol (thiazolyl blue tetrazolium bromide)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe