SMB01382
2-Methoxyestrone
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
Synonyme(s) :
2,3-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 2-methyl ether, 2-Hydroxyestrone 2-methyl ether, 3-Hydroxy-2-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Pf
187-190 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=C(OC)C=C4[C@@]3([H])CC1
Description générale
Stockage et stabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable