705705
2-Methoxy-13C,d3-estrone
≥98 atom %, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2,3-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one-2-methyl-13C,d3-ether, 2-Hydroxyestrone 2-methyl-13C,d3-ether, 3-Hydroxy-2-methoxy-13C,d3-1,3,5(10)-estratrien-17-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
13C
D
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1CC[C@@]([C@]1(C)CC2)([H])[C@@]3([H])[C@@]2([H])C4=C(CC3)C=C(O)C(O[13C]([2H])([2H])[2H])=C4
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i2+1D3
Clé InChI
WHEUWNKSCXYKBU-KXBYASRSSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable