This product is not pharmaceutical or USP grade.
S6252
Sulfapyridine
≥99.0%
Synonyme(s) :
4-amino-N-[2-pyridyl]benzène sulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Is this product pharmaceutical grade (USP or equivalent)?