A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.30
UNSPSC Code:
51283946
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
621128
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder
Quality Segment
color
white to yellow-white
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
InChI key
WMPXPUYPYQKQCX-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: sulfonamide
Application
Biochem/physiol Actions
Sulfamonomethoxine is a competitive inhibitor of dihydropteroate synthetase used to block the synthesis of folic acid.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfamonomethoxine
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves