S1674
Soy protein acid hydrolysate
from Glycine max (soybean), powder
Synonyme(s) :
Amisoy™, Soy protein hydrolysate (SPH), Hydrolyzed Soy Protein, Soy Peptide Hydrolysate, Acid Hydrolyzed Soy Protein, Soy Peptide Extract
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Glycine max (soybean)
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 500 g
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry.)
Dosage de l'azote
≥9% amino, ≥12% total
Perte
≤11% loss on drying
Couleur
tan
pH
5.1-6.1
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.