S9633
Soybean flour
Type I
Synonyme(s) :
Soy flour, Soybean meal, Soybean protein powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Glycine max (soybean)
Niveau de qualité
Type
Type I
Forme
powder
Composition
Protein, ~52% (85+% dispersible and 1% fat.)
Application(s)
microbiology
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable