R0950000
Rifamycin S
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,4-Dideoxy-1,4-dihydro-1,4-dioxorifamycin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
rifamycin, rifampicin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1C2=CC(=O)c3c4c(c(c(c3C2=O)O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C1=O)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C
InChI
1S/C37H45NO12/c1-16-11-10-12-17(2)36(46)38-23-15-24(40)26-27(32(23)44)31(43)21(6)34-28(26)35(45)37(8,50-34)48-14-13-25(47-9)18(3)33(49-22(7)39)20(5)30(42)19(4)29(16)41/h10-16,18-20,25,29-30,33,41-43H,1-9H3,(H,38,46)/b11-10+,14-13+,17-12-/t16-,18+,19+,20+,25-,29-,30+,33+,37-/m0/s1
Clé InChI
BTVYFIMKUHNOBZ-ODRIEIDWSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 2
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3