PHR2466
Glycopyrrolate Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-Methylpyrrolidin-3-yl-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
glycopyrrolate
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C18H25NO3/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3
Clé InChI
OVGMKPGXRHJNKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3