PHR1132
Metoclopramide Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Metoclopramide HCl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 357
traceable to Ph. Eur. M1825000
traceable to USP 1440808
Famille d'API
metoclopramide
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Metoclopramide Hydrochloride is an antiemetic drug and is generally used for the treatment of gastrointestinal disorders.[1][2] It can also exhibit sedative, extrapyrimidal, and prolactin secretion stimulation actions.[3]
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable