PHL89336
Protoveratrine A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC[C@@H](C)C(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2[C@@H](CN3C[C@@H](C)CC[C@H]3[C@@]2(C)O)[C@@H]4C[C@]56O[C@]7(O)[C@H](CC[C@@]5(C)[C@@H]7[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]6[C@]14O)OC(=O)[C@@](C)(O)CC
InChI
1S/C41H63NO14/c1-10-20(4)34(46)55-33-28(45)27-23(18-42-17-19(3)12-13-25(42)38(27,9)49)24-16-39-32(40(24,33)50)30(53-22(6)44)29(52-21(5)43)31-36(39,7)15-14-26(41(31,51)56-39)54-35(47)37(8,48)11-2/h19-20,23-33,45,48-51H,10-18H2,1-9H3/t19-,20+,23-,24-,25-,26-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33-,36-,37-,38+,39+,40-,41+/m0/s1
Clé InChI
HYTGGNIMZXFORS-MGYKWWNKSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable