NIST1112
Gilding metal
NIST® SRM® 1112
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
XRF: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Description générale
SRM 1112_cert
SRM 1112_SDS
Autres remarques
Copper (Cu), Zinc (Zn), Tin (Sn), Nickel (Ni), Iron (Fe), Lead (Pb), Phosphorus(P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable